Få mere at vide
uvex Athletic Lite monteringshandsker
Artikelnummer. p-7230481 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
Artikelnummer. 17727559
Brand: uvex 6002706
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Handsker er konstrueret af en kombination af polyamid og elastan, med en nitrilgummi mikroskumbelægning for forbedret greb i tørre eller let fugtige applikationer.
  • Slank, ergonomisk pasform giver mulighed for præcisionsarbejde med høje niveauer af brugerkomfort
  • Finstruktureret mikroskumbelægning med åbne porer forbedrer grebet
  • Åndbar, mat belægning reducerer overdreven sved
  • Ideel til præcist montagearbejde, vedligeholdelse, inspektion og sortering
  • Certificeret af OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OEKO-TEX™ Standard 100
Belægningsmateriale NBR MicroFoam
Farve Blå, Sort
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Polyamid, Elastan
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 6
EN388 Standard 4132X
Til brug med (applikation) Eftersyn, præcisionsmontagearbejde, reparationsarbejde og sortering
Køn Unisex
Serie Athletic Lite