Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atenolol |
| Smeltepunkt | 146,0 °C til 148,0 °C |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 15,85 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, eddikesyre, dmso, ethanol, uopløselige i acetonitril, ethylacetat, chlorofor, m |
| Formel vægt | 266.34 |
| Procent renhed | 98% |