Få mere at vide
Atenolol, 98%
Artikelnummer. 13555040 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13555040 1 g Glasflaske 1g
13565040 5 g Glasflaske 5g
13575040 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13555040 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449550010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 29122-68-7 | C14H22N2O3 | 266,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29122-68-7
Molekylær formel C14H22N2O3
Molekylvægt (g/mol) 266.34
InChI nøgle METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym atenolol, tenormin, tenormine, normiten, blokium, prenormine, tenoblock, atehexal, betablok, cuxanorm
PubChem CID 2249
ChEBI CHEBI:2904
IUPAC navn 2-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]acetamid
SMIL CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atenolol
Smeltepunkt 146,0 °C til 148,0 °C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15,85
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, eddikesyre, dmso, ethanol, uopløselige i acetonitril, ethylacetat, chlorofor, m
Formel vægt 266.34
Procent renhed 98%