missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ASTX660, MedChemExpress
Beskrivelse
ASTX660 is an orally bioavailable dual antagonist of cellular inhibitor of apoptosis protein (cIAP) and X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ASTX660 |
| CAS | 1799328-86-1 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H42FN5O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (185.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@H]1N(C[C@@H]2N(CC(N3CC(C)(C)C4=NC(CO)=C(CC5=CC=C(F)C=C5)C=C43)=O)C[C@@H](C)NC2)CCOC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 539.68 |
| Formel vægt | 539.68 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?