Beskrivelse
Astrocyte Medium er specielt formuleret til at understøtte væksten af primære menneske- og rotteastrocytter, samtidig med at deres fænotyper bevares. Mediet er internt valideret og optimeret for at give en optimal balance mellem cellevækst og opretholdelse af cellelevedygtighed, normal fænotype og funktion. Hvis en hurtigere spredning ønskes, anbefales tilsætning af en passende mængde epidermal vækstfaktor (EGF), selvom celler kan udvise morfologiske og fænotypiske ændringer.
Astrocytter er en type gliacelle i nervesystemet med en typisk stjerneform. Det er blevet vist i de senere år, at astrocytter ikke kun fungerer som huludfyldere og strukturelle understøtninger, men spiller en aktiv rolle i at understøtte de normale funktioner af neuroner, oligodendrocytter, neurale stamceller og blod-hjerne-barriere. De regulerer det ekstracellulære ioniske og kemiske miljø, reagerer på CNS-skader og spiller en fundamental rolle i patogenesen af iskæmisk neuronal død, og de er forblevet et af de mest aktive forskningsområder inden for neurovidenskab.
Astrocytmedium har tre komponenter: basismedium (DMEM), N-2 Supplement og OneShot Fetal Bovin Serum (FBS). Blanding af disse tre komponenter giver et komplet medium.
For etablerede protokoller, der bruger Astrocyte Medium, skal du få adgang til vores Gibco Neurobiologi protokol håndbog .
Se publikationer vha Gibco neurobiologiske produkter hos vores Gibco CellCite .
Astrocytter er en type gliacelle i nervesystemet med en typisk stjerneform. Det er blevet vist i de senere år, at astrocytter ikke kun fungerer som huludfyldere og strukturelle understøtninger, men spiller en aktiv rolle i at understøtte de normale funktioner af neuroner, oligodendrocytter, neurale stamceller og blod-hjerne-barriere. De regulerer det ekstracellulære ioniske og kemiske miljø, reagerer på CNS-skader og spiller en fundamental rolle i patogenesen af iskæmisk neuronal død, og de er forblevet et af de mest aktive forskningsområder inden for neurovidenskab.
Astrocytmedium har tre komponenter: basismedium (DMEM), N-2 Supplement og OneShot Fetal Bovin Serum (FBS). Blanding af disse tre komponenter giver et komplet medium.
For etablerede protokoller, der bruger Astrocyte Medium, skal du få adgang til vores Gibco Neurobiologi protokol håndbog .
Se publikationer vha Gibco neurobiologiske produkter hos vores Gibco CellCite .
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Gliaceller |
| Form | Væske |
| Produkttype | Astrocyt medium |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen EDTA, Ingen fenolrød |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Indhold og opbevaring | •N-2 Supplement (100X), opbevares ved –5 til –20 °C, beskyttes mod lys • Dulbecco's Modified Eagle Medium (D-MEM) (1 X), opbevares ved 2-8 °C, beskyttes mod lys • One Shot Fetal Bovin Serum, opbevares ved –5 til –20 °C, beskyttes mod lys |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Mercuric acetate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, mercury(2+) salt