Få mere at vide
ASP5878, MedChemExpress
Beskrivelse
ASP5878 is an oral active inhibitor of FGFR 1, 2, 3, and 4, with IC50 values of 0.47 nM, 0.6 nM, 0.74 nM and 3.5 nM for FGFR 1, 2, 3, and 4 kinase activity. ASP5878 has potential antineoplastic activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ASP5878 |
| CAS | 1453208-66-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H19F2N5O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 250 mg/mL (613.69 mM) |
| SMIL | OCCN1N=CC(NC2=NC=C(OCC3=C(F)C(OC)=CC(OC)=C3F)C=N2)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 407.37 |
| Formel vægt | 407.37 |
| Vis mere |