Få mere at vide
Asivatrep, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485338
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16485338 10 mg -
16458057 5 mg -
16451537 50 mg -
16445976 100 mg -
16441299 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16485338 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12777
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Asivatrep (PAC-14028) is a potent and selective transient receptor potential vanilloid type I (TRPV1) antagonist.
Asivatrep (PAC-14028) is a potent and selective transient receptor potential vanilloid type I (TRPV1) antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Asivatrep
CAS 1005168-10-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H22F5N3O3S
Mængde 10 mg
Synonym PAC-14028
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (101.74 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N[C@@H](C1=CC(F)=C(NS(=O)(C)=O)C(F)=C1)C)/C=C/C2=CC=C(C(F)(F)F)N=C2CCC
Molekylvægt (g/mol) 491.47
Formel vægt 491.47
Procent renhed 95.14%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation