Få mere at vide
Asiaticoside, MedChemExpress
Beskrivelse
Asiaticoside, a trisaccaride triterpene from Centella asiatica, suppresses TGF-β/Smad signaling through inducing Smad7 and inhibiting TGF-βRI and TGF-βRII in keloid fibroblasts
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Asiaticoside |
| CAS | 16830-15-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C48H78O19 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (52.13 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@@H]1CC[C@@]2(C(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@]5([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@@H](CO)O4)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=O)[C@@](C6=CC[C@@]([C@](C[C@@H](O)[C@H](O)[C@]7(CO)C)(C)[C@@]7([H])CC8)([H])[C@]8(C)[C@]6(C)CC2)([H])[C@H]1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 959.12 |
| Formel vægt | 959.12 |
| Vis mere |