missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Asenapine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Asenapine hydrochloride, an antipsychotic, is a 5-HT (1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 5A, 6, 7) and Dopamine (D2, D3, D4) receptor antagonist with Ki values of 0.03-4.0 nM for 5-HT and 1.3, 0.42, 1.1 nM for Dopamine receptor, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Asenapine hydrochloride |
| CAS | 1412458-61-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H17Cl2NO |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (310.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (155.17 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | [H]Cl.ClC1=CC2=C(C=C1)OC3=C(C=CC=C3)[C@](C4)([H])[C@]2([H])CN4C |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.23 |
| Formel vægt | 322.23 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?