Få mere at vide
Ascorbinsyre, fint pulver, 200 til 325 mesh, multikompendiel, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15537884 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Artikelnummer. 15537884
Brand: Avantor J.T.Baker 093908
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 50-81-7
Molekylær formel C6H8O6
Molekylvægt (g/mol) 176.12
MDL nummer MFCD00064328
InChI nøgle CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC navn (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-on
SMIL OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ascorbic Acid
Maskestørrelse 200 to 325 Mesh
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Mængde 1 kg
Specifik vægtfylde 1L = 1.65kg
Formel vægt 176.12
Grad Multi-Compendial/USP
Fysisk form fint pulver