Få mere at vide
Asaraldehyde, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454386
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16454386 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16454386 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100580
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Asarylaldehyde (Asaronaldehyde), a COX-2 inhibitor, significantly inhibits cyclooxygenase II (COX-2) activity with an IC50 value of 100 μg/mL.
Asarylaldehyde (Asaronaldehyde), a COX-2 inhibitor, significantly inhibits cyclooxygenase II (COX-2) activity with an IC50 value of 100 μg/mL.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Asaraldehyde
CAS 4460-86-0
Farve White to Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H12O4
Mængde 100 mg
Synonym Asaronaldehyde Asaraldehyde 2,4,5-trimethoxy-Benzaldehyde
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (509.68 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (254.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.14 mg/mL (0.71 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=CC1=CC(OC)=C(OC)C=C1OC
Molekylvægt (g/mol) 196.2
Formel vægt 196.2
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation