Få mere at vide
Asapiprant, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463207
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16463207 50 mg -
16447176 100 mg 100mg
16439717 5 mg -
16437188 10 mg -
16411649 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16463207 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16763
MedChemExpress Asapiprant is a potent and selective DP1 receptor antagonist with a Ki of 0.44 nM.
Asapiprant is a potent and selective DP1 receptor antagonist with a Ki of 0.44 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Asapiprant
CAS 932372-01-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H27N3O7S
Mængde 50 mg
Synonym S-555739
Opløselighedsinformation DMSO : 11.11 mg/mL (22.15 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)COC1=CC(N2CCN(S(=O)(C3=CC=C(OC(C)C)C=C3)=O)CC2)=CC=C1C4=NC=CO4
Molekylvægt (g/mol) 501.55
Formel vægt 501.55
Procent renhed 99.4%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation