Få mere at vide
AS-252424, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458417
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16458417 5 mg
16435738 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16458417 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13532
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress AS-252424 is a potent and selective PI3Kγ inhibitor with an IC50 of 30±10 nM.
AS-252424 is a potent and selective PI3Kγ inhibitor with an IC50 of 30±10 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AS-252424
CAS 900515-16-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H8FNO4S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (81.89 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC/1=O)SC1=C/C2=CC=C(C3=CC=C(F)C=C3O)O2
Molekylvægt (g/mol) 305.28
Formel vægt 305.28
Procent renhed 99.31%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease