Få mere at vide
Artemisinin, 98%, Thermo Scientific™
973.65 DKK - 3179.15 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 63968-64-9
Molekylær formel C15H22O5
Molekylvægt (g/mol) 282.336
MDL nummer MFCD00081057
InChI nøgle BLUAFEHZUWYNDE-DKGJTOOQSA-N
Synonym artemisinine, artemisinin, gnf-pf-5341, artemisinin, 18, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.0^ 4,13 .0^ 8,13 hexadecan-10-one, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.04,13.08,13 hexadecan-10-one
PubChem CID 9838675
SMIL CC1CCC2C(C(=O)OC3C24C1CCC(O3)(OO4)C)C
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15456889
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65406.03
1g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1082.11 DKK
973.65 DKK / 1g
Spare 108.46 DKK
10% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15466889
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65406.06
5g
3179.15 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble to 100mM in DMSO and to 75mM in ethanol
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agents, heat. Store in refrigerator.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
63968-64-9
282.336
BLUAFEHZUWYNDE-DKGJTOOQSA-N
9838675
C15H22O5
MFCD00081057
artemisinine, artemisinin, gnf-pf-5341, artemisinin, 18, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.0^ 4,13 .0^ 8,13 hexadecan-10-one, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.04,13.08,13 hexadecan-10-one
CC1CCC2C(C(=O)OC3C24C1CCC(O3)(OO4)C)C
Tekniske data
Artemisinin
C15H22O5
14,817
Soluble to 100mM in DMSO and to 75mM in ethanol
+76° (c=0.5 in Methanol)
282.336
282.33
63968-64-9
MFCD00081057
artemisinine, artemisinin, gnf-pf-5341, artemisinin, 18, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.0^ 4,13 .0^ 8,13 hexadecan-10-one, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.04,13.08,13 hexadecan-10-one
BLUAFEHZUWYNDE-DKGJTOOQSA-N
CC1CCC2C(C(=O)OC3C24C1CCC(O3)(OO4)C)C
9838675
99%
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'rtecsNumber' : KD4170000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater