Få mere at vide
Artemisinin, 98%
Artikelnummer. 15466889
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466889 5 g 5g
15456889 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466889 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65406.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 63968-64-9 | C15H22O5 | 282,336 g/mol
Artemisinin hæmmer angiogenese ved at nedregulere HIF-1α og VEGF-ekspression i museembryonale stamceller. Artemisinin krydser blod-hjerne-barrieren og er en hæmmer af humant NOS2 (iNOS).
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Opløselighed
Opløselig til 100 mM i DMSO og til 75 mM i ethanol
Bemærk
Opbevar det køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevar væk fra oxidationsmidler, varm op. Opbevar i køleskab.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63968-64-9
Molekylær formel C15H22O5
Molekylvægt (g/mol) 282.336
MDL nummer MFCD00081057
InChI nøgle BLUAFEHZUWYNDE-DKGJTOOQSA-N
Synonym artemisinine, artemisinin, gnf-pf-5341, artemisinin, 18, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.0^ 4,13 .0^ 8,13 hexadecan-10-one, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.04,13.08,13 hexadecan-10-one
PubChem CID 9838675
SMIL CC1CCC2C(C(=O)OC3C24C1CCC(O3)(OO4)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Artemisinin
Smeltepunkt 156 °C til 157 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Merck Index 14,817
Opløselighedsinformation Opløselig til 100 mM i DMSO og til 75 mM i ethanol
Optisk rotation +76° (c=0,5 i methanol)
Formel vægt 282.33
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller eller pulver