Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ SolventSafe pipettespidser
Udfør påføringer nøjagtigt og konsekvent med disse Solventsafe pipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer.
713.00 DKK - 868.48 DKK
Tekniske data
Filtreret | Filtreret |
---|---|
Sterilitet | Steril |
Format | Stativ |
Tip stil | Mikropunkt |
Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
Artikelnummer | Brand | Volumen (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Volumen (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10243101
![]() |
Thermo Scientific™
5469 |
200μ l | ||||||||
10252431
![]() |
Thermo Scientific™
5479E |
1.000μ l |
868.48 DKK
Pakke med 400 |
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Udfør applikationer konsekvent og præcist ved at bruge Thermo Scientific™ ART™ SolventSafe pipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer, og fanger dem inde i barrieren. ART spidser er designet til at hjælpe med pipettering til en række applikationer.
Funktioner:
- Sterile spidser er certificeret fri for RNase, DNase og pyrogen
- Fås i steril, usteril og i forskellige emballagemuligheder
- Fremstillet efter branchens højeste kvalitetsstandard
- Til syrer, baser og aggressive organiske opløsningsmidler
Kompatibel med:
SoftFit™ pipettespidser giver præcis og konsistent pipettering med flerkanalspipetter
Ergonomiske pipettespidser er designet til Gilson pipetteman™ pipetter og Thermo Scientific™ Finnpipette™ Fokus pipetter
Tekniske data
Filtreret | |
Stativ | |
Universal Fit |
Steril | |
Mikropunkt | |
ART |