Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ SolventSafe pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10252431
Volumen (metrisk):
200μ l
1.000μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 384
Pakke med 400
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 10252431
Brand: Thermo Scientific™ 5479E
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Udfør påføringer nøjagtigt og konsekvent med disse Solventsafe pipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer.
Udfør applikationer konsekvent og præcist ved at bruge Thermo Scientific™ ART™ SolventSafe pipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer, og fanger dem inde i barrieren. ART spidser er designet til at hjælpe med pipettering til en række applikationer.
Features:
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Available in sterile, nonsterile and in various packaging options
  • Manufactured according to the industry's highest quality standard
Designed to aid in pipetteting for a variety of applications:
Extended length to prevent contamination by keeping the pipettete shaft from entering the sample vessel
Gel loading for loading acrylamide or agarose gels
Wide orifice genomic for genomic DNA, fragile cell lines and other viscous materials
Solvent Safe for acids, bases and aggressive organic solvents
Compatible with:
SoftFit™ pipette tips provide precise and consistent pipetteting with multichannel pipettes
Ergonomic pipette tips are designed for Gilson pipetteman™ pipettes and Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ART SolventSafe 1000E, Filtered, Sterile, Rack
Volumen (metrisk) 1.000μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Model- ART SolventSafe 1000E
Længde (engelsk) 3.47 in.
Længde (metrisk) 8.83cm
Format Stativ
Tip stil Mikropunkt
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje ART