Få mere at vide
ARS-1323, MedChemExpress
Beskrivelse
ARS-1323, the racemate of ARS-1620, is a novel inhibitor of mutant K-ras G12C extracted from patent WO 2015054572 A1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ARS-1323 |
| CAS | 1698024-73-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H17ClF2N4O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (232.10 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C=C)N1CCN(C2=NC=NC3=C2C=C(Cl)C(C4=C(O)C=CC=C4F)=C3F)CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 430.84 |
| Formel vægt | 430.84 |
| Vis mere |