missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ARRY-380 analog, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485016
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485016 100 mg 100mg
16484028 10 mg -
16430387 50 mg -
16406747 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16485016 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10531

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress ARRY-380 analog, an inhibitor of EGFR (ErbB1), is extracted from patent WO2015153959A2, compound 249. ARRY-380 is a potent, selective, ATP-competitive, orally active inhibitor of HER2.

ARRY-380 analog, an inhibitor of EGFR (ErbB1), is extracted from patent WO2015153959A2, compound 249. ARRY-380 is a potent, selective, ATP-competitive, orally active inhibitor of HER2.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ARRY-380 analog
CAS 937265-83-3
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H27N7O4S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 110 mg/mL (193.11 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(CCNCC1=CC=C(C2=CC3=C(NC4=CC=C(OC5=CC6=NC=NN6C=C5)C(C)=C4)N=CN=C3C=C2)O1)(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 569.63
Formel vægt 569.63
Procent renhed 96.54%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.