Få mere at vide
Thermo Scientific™ Armadillo PCR-plade, 384-brønds, klare, klare brønde
Artikelnummer. 12680985
Skift visning
Mængde:
50 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde unitSize
12680985 50 plader Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 12680985 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB2384
Edge
Kombiner stivheden af en polykarbonatramme med tyndvæggede polypropylenbrønde for at give overlegen termisk cyklingsydelse under alle forhold uden vridning.
Thermo Scientific™ Armadillo PCR-plader kombinerer stivheden af en polycarbonatramme med tyndvæggede polypropylenbrønde for at give overlegen termisk cyklingsydelse under alle forhold uden vridning.
Thermo Scientific Armadillo PCR-plader kombinerer stivheden af en polycarbonatramme med tyndvæggede polypropylenbrønde for at give overlegen termisk cyklingsydelse under alle forhold uden vridning.
De er tilgængelige i 96- og 384-brønds formater, i flere farver og kan bestilles med en standard 128 stregkode eller brugerdefineret stregkodning. Alle formater fås med klare eller hvide brønde; vælg hvid for overlegne qPCR-resultater. Den specialdesignede vridningsbestandige ramme og flere formatmuligheder gør Armadillo PCR-plader til det ultimative valg til PCR med høj kapacitet og automatiseret håndtering.
  • Polycarbonatramme til kædebestandig termisk cykling
  • Forbedret mekanisk stabilitet til robothåndtering
  • Tyndvæggede polypropylenbrønde for optimal varmeoverførsel
  • Godt form optimeret til maksimal prøvegenvinding
  • Flade alfanumeriske bogstaver og hævet kantbrønddesign for forbedret varmeforsegling
  • Optisk klart dæk giver nem synlighed af brønde
  • Flere rammefarvemuligheder, alle tilgængelige i både klare (til PCR) og hvide farvede brønde (til qPCR)
  • Maksimal brøndvolumen 40 μL
  • Maksimal arbejdsvolumen 25 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret RNase/DNase-fri
Emballage 50 tallerken
Produktlinje Bæltedyr
Farve Klar
Produkttype PCR mikroplade
Til brug med (udstyr) Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere
Nederdel stil Med krave
Materiale Polycarbonat, Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 40μ l
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 25μ L
Mængde 50 plader
Reaktionshastighed Standard
Vel Farve Klar
Vis mere Vis mindre
Dette produkt sælges under licens fra Eppendorf AG.