Få mere at vide
Aristolochic acid A, MedChemExpress
Description
Aristolochic acid A (Aristolochic acid I
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Aristolochic acid A |
| CAS | 313-67-7 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H11NO7 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Aristolochic acid I TR 1736 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (73.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC(C1=CC2=C(OCO2)C3=C4C(C(OC)=CC=C4)=CC([N+]([O-])=O)=C31)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.27 |
| Show More |