missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Aripiprazole Dimer, TRC

Artikelnummer. 17993405
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17993405 2.5 mg
17944415 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17993405 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7710252.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1797986-18-5
Molekylær formel C48 H56 Cl4 N6 O4
Molekylvægt (g/mol) 922.81
Synonym 7-[4-[4-[2,3-Dichloro-4-[1-[2,3-dichloro-4-[4-[4-[(2-oxo-3,4-dihydro-1H-quinolin-7-yl)oxy]butyl]piperazin-1-yl]phenyl]ethyl]phenyl]piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one, 7,7'-[Ethane-1,1-diylbis[(2,3-dichlorobenzene-4,1-diyl)piperazine-4,1-diylbutane-4,1-diyloxy]]bis[3,4.dihydroquinolin-2(1H)-one], Aripiprazole Dimer, Aripiprazole Imp. G (EP)
IUPAC navn 7-[4-[4-[2,3-dichloro-4-[1-[2,3-dichloro-4-[4-[4-[(2-oxo-3,4-dihydro-1H-quinolin-7-yl)oxy]butyl]piperazin-1-yl]phenyl]ethyl]phenyl]piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
SMIL CC(c1ccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2)c(Cl)c1Cl)c5ccc(N6CCN(CCCCOc7ccc8CCC(=O)Nc8c7)CC6)c(Cl)c5Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Aripiprazole Dimer
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C48H56Cl4N6O4/c1-32(37-12-14-41(47(51)45(37)49)57-24-20-55(21-25-57)18-2-4-28-61-35-10-6-33-8-16-43(59)53-39(33)30-35)38-13-15-42(48(52)46(38)50)58-26-22-56(23-27-58)19-3-5-29-62-36-11-7-34-9-17-44(60)54-40(34)31-36/h6-7,10-15,30-32H,2-5,8-9,16-29H2,1H3,(H,53,59)(H,54,60)
Formel vægt 920.3117
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.