Få mere at vide
Argatroban monohydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488458
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16488458 10 mg -
16488266 100 mg 100mg
16414347 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16488458 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0375A
MedChemExpress Argatroban (monohydrate) (MD-805 (monohydrate)) is a direct, selective thrombin inhibitor.
Argatroban (monohydrate) (MD-805 (monohydrate)) is a direct, selective thrombin inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Argatroban monohydrate
CAS 141396-28-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H38N6O6S
Mængde 10 mg
Synonym MD-805 monohydrateMCI-9038 monohydrateArgipidine monohydrate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (189.88 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C([C@@H]1N(C([C@@H](NS(=O)(C2=CC=CC3=C2NCC(C)C3)=O)CCCNC(N)=N)=O)CC[C@@H](C)C1)O.O
Molekylvægt (g/mol) 526.65
Formel vægt 526.65
Procent renhed 99.96%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation