Få mere at vide
Invitrogen™ ARES™ Alexa Fluor™ 488 DNA-mærkningssæt
Beskrivelse
De ARES™ Alexa Fluor™ DNA Labeling Kit giver en alsidig to-trins metode til mærkning af DNA med vores Alexa Fluor™ farvestoffer. I det første trin inkorporeres et amin-modificeret nukleotid i DNA ved anvendelse af konventionelle enzymatiske mærkningsmetoder. I det andet trin mærkes det aminmodificerede DNA kemisk ved hjælp af vores proprietære amin-reaktive Alexa Fluor™ 488 farvestof. De mærkede prober kan anvendes til fluorescens in situ hybridisering (FISH) og mikroarray-teknikker. Vi tilbyder ARES™ Alexa Fluor™ DNA-mærkningssæt i fem fluorescerende farver, og hvert sæt giver tilstrækkelige reagenser til 5 til 10 mærkningsreaktioner på 1 til 5 g μDNA hver.
ARES™ Alexa Fluor™ Specifikationer for mærkningssæt:
Farvestof (Ex/Em): Alexa Fluor™ 488 (492/520 nm)
Opnår mere ensartet, ensartet mærkning end teknikker til enzymatisk inkorporering af mærkede nukleotider
Producerer typisk et farvestof pr. 12 –20 baser
Optimal til FISH og
mikroarrays Mere ensartet mærkning med ARES™ Mærkningssæt
ARES™ Alexa Fluor™ Labeling Kits anvender en to-trins mærkningsteknologi nick —translation for enzymatisk at inkorporere et amin-modificeret nukleotid (aminoallyl dUTP) efterfulgt af kemisk mærkning med Alexa Fluor™ farvestoffer. Denne metode opnår ensartethed og konsistens af mærkning, som er vanskelig at opnå med konventionel enzymatisk inkorporering af mærkede nukleotider.
Vi tilbyder også denne to-trins mærkningsteknologi i vores FISH Tag™ DNA og FISH Tag™ RNA Kits , som giver en komplet workflow-løsning til FISH-applikationer, inklusive alle reagenser til probesyntese, mærkning, oprensning og et anti-fade-reagens for at hjælpe med at beskytte signalet under fluorescensmikroskopi.
Flere muligheder for nukleinsyremærkning For
at gennemgå forskellige muligheder for nukleinsyremærkning (herunder DNA og RNA FISH), gennemgå mærkning af oligonukleotider og nukleinsyrer —afsnit 8.2 i Molecular Probes™ Håndbog.
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
ARES™ Alexa Fluor™ Specifikationer for mærkningssæt:
mikroarrays Mere ensartet mærkning med ARES™ Mærkningssæt
ARES™ Alexa Fluor™ Labeling Kits anvender en to-trins mærkningsteknologi nick —translation for enzymatisk at inkorporere et amin-modificeret nukleotid (aminoallyl dUTP) efterfulgt af kemisk mærkning med Alexa Fluor™ farvestoffer. Denne metode opnår ensartethed og konsistens af mærkning, som er vanskelig at opnå med konventionel enzymatisk inkorporering af mærkede nukleotider.
Vi tilbyder også denne to-trins mærkningsteknologi i vores FISH Tag™ DNA og FISH Tag™ RNA Kits , som giver en komplet workflow-løsning til FISH-applikationer, inklusive alle reagenser til probesyntese, mærkning, oprensning og et anti-fade-reagens for at hjælpe med at beskytte signalet under fluorescensmikroskopi.
Flere muligheder for nukleinsyremærkning For
at gennemgå forskellige muligheder for nukleinsyremærkning (herunder DNA og RNA FISH), gennemgå mærkning af oligonukleotider og nukleinsyrer —afsnit 8.2 i Molecular Probes™ Håndbog.
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Format | Sæt |
| Etiket eller farvestof | Alexa Fluor 488 |
| Endelig produkttype | Prober (mærket DNA), cDNA (mærket) |
| Mærkningsmål | DNA (generelt), cDNA |
| Inkluderer etiket eller farvestof | Ja |
| Mærkningsmetode | Indirekte mærkning |
| Produktlinje | ARES , Alexa Fluor |
| Produkttype | DNA-mærkningssæt |
| Vis mere |