Få mere at vide
AR7, MedChemExpress
Beskrivelse
AR7 is an atypical RARA/RARα (retinoic acid receptor, alpha) antagonist. AR7 specifically activates chaperone-mediated-autophagy (CMA) activity without affecting macroautophagy.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AR7 |
| CAS | 80306-38-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H12ClNO |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (97.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=CC=C(C2=NC3=CC=C(Cl)C=C3OC2)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.71 |
| Formel vægt | 257.71 |
| Vis mere |