missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AR-A014418, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496727
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496727 5 mg -
16454018 10 mg 10mg
16400377 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496727 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10512

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress AR-A014418 is a potent, selective and ATP-competitive GSK3β inhibitor (IC50=104 nM; Ki=38 nM).

AR-A014418 is a potent, selective and ATP-competitive GSK3β inhibitor (IC50=104 nM

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AR-A014418
CAS 487021-52-3
Farve Earth Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H12N4O4S
Mængde 5 mg
Synonym AR 0133418 GSK 3β inhibitor VIII AR 014418
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (324.35 mM)
SMIL O=C(NCC1=CC=C(OC)C=C1)NC2=NC=C([N+]([O-])=O)S2
Molekylvægt (g/mol) 308.31
Formel vægt 308.31
Procent renhed 99.49%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.