Få mere at vide
AR 231453, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449197
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16449197 5 mg 5mg
16406638 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16449197 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15564
MedChemExpress AR 231453 is a potent, specific and orally available GPR119 agonist. AR 231453 can stimulate β-cell replication and improve islet graft function s.
AR 231453 is a potent, specific and orally available GPR119 agonist. AR 231453 can stimulate β-cell replication and improve islet graft function s.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AR 231453
CAS 733750-99-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H24FN7O5S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (49.45 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C)C1=NOC(C2CCN(C3=NC=NC(NC4=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C4F)=C3[N+]([O-])=O)CC2)=N1
Molekylvægt (g/mol) 505.52
Formel vægt 505.52
Procent renhed 99.58%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism