Få mere at vide
AR-13324 M1 metabolite, MedChemExpress
Beskrivelse
AR-13324 M1 metabolite is a hydrolysis metabolite of AR-13324 mesylate. AR-13324 is a inhibitor of ROCK kinase.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AR-13324 M1 metabolite |
| CAS | 2309668-15-1 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H19N3O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 41.83 mg/mL (130.16 mM) |
| SMIL | OCC1=CC=C([C@@H](CN)C(NC2=CC(C=CN=C3)=C3C=C2)=O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 321.37 |
| Formel vægt | 321.37 |
| Vis mere |