Få mere at vide
Aprocitentan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499437
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16499437 5 mg -
16466908 10 mg -
16462967 50 mg 50mg
16436986 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499437 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15895
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Aprocitentan (ACT-132577) is the major and pharmacologically active metabolite of Macitentan. Aprocitentan is dual ETA/ETB antagonist with IC50s of 3.4 nM and 987 nM, and pA2 valus of 6.7 and 5.5, respectively.
Aprocitentan (ACT-132577) is the major and pharmacologically active metabolite of Macitentan. Aprocitentan is dual ETA/ETB antagonist with IC50s of 3.4 nM and 987 nM, and pA2 valus of 6.7 and 5.5, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aprocitentan
CAS 1103522-45-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H14Br2N6O4S
Mængde 5 mg
Synonym ACT-132577
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 46 mg/mL (84.22 mM)
SMIL O=S(N)(NC1=NC=NC(OCCOC2=NC=C(Br)C=N2)=C1C3=CC=C(Br)C=C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 546.19
Formel vægt 546.19
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation