Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk klæbende film
Artikelnummer. p-4924831 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
nr. pr. sag:
100 covers
25 Covers
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. nr. pr. sag unitSize
10299204 100 covers Pakke med 100
10567414 25 Covers Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10299204 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4311971
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
100 Optical Adhesive Covers
Reducerer risikoen for kontaminering fra brønd til brønd og prøvefordampning, når den påføres en mikroplade
Applied Biosystems MicroAmp Optisk klæbende film er designet til at reducere brønd-til-brønd-kontamination og prøvefordampning. Den brugervenlige film påføres ved at pille bagsiden af og presse den klæbende film fast hen over toppen af en mikroplade. Denne tætte forsegling hjælper med at sikre ensartede PCR-data i realtid uden at skjule prøver under læsning, og det beskyttende dæksel gør det nemmere at stable mikroplader for pladsbesparende bekvemmelighed og opbevaring.
Funktioner
  • Trykfølsomt klæbemiddel giver en tæt forsegling over hver brønd
  • Vil ikke forstyrre prøvelæsningen
  • Let at påføre film vil ikke klæbe til handsker
  • Forhindrer prøvetab og reducerer krydskontaminering
  • Designet til at passe MicroAmp 96- og 384-brønds plader
Bemærk
Thermo Fisher Scientific har udført udtømmende funktionstest vedrørende mindre visuelle uoverensstemmelser (f.eks. rynker, stregaftryk, uklarhed, hvide pletter osv.) af MicroAmp Optisk klæbende film, der kan være resultatet af fjernelse af foringen eller påføring på en plade. Disse mindre visuelle uoverensstemmelser påvirker ikke ydelsen af den klæbende tape. Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte teknisk support.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Optisk
Materiale Polyester
Antal Wells 96
nr. pr. sag 100 covers
Mængde 100 covers
Indhold og opbevaring Indeholder: 100 optiske
klæbebetræk Opbevaring: Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) 2720 Thermal Cycler, 6100 Thermal Cycler, 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, QuantStudio™ , SimpliAmp™ Thermal Cycler, StepOnePlus™ , Veriti Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Hurtig termisk cykler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, ViiA™ 7 Dx Fast System, QuantStudio™ Dx, 7500 Fast Dx System, ViiA™ 7 Hurtigt system, ProFlex™ PCR system
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Film, segl eller applikator
Produktlinje MicroAmp
Klæbemiddel Trykfølsom
Pladekompatibilitet 96/384-brønds plade