Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk 384-brønds reaktionsplade med stregkode
Artikelnummer. p-4918095 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Inkluderer:
1.000 plader
50 plader
500 plader
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer unitSize
10005724 50 plader Pakke med 50
10209594 500 plader Pakke med 500
10505035 1.000 plader Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
Artikelnummer. 10005724 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4309849
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
Designet til at give uovertruffen temperaturnøjagtighed og ensartethed til hurtig, effektiv PCR-amplifikation
  • Konstrueret af en enkelt rigid del af polypropylen i et 384-brønds format
  • Designet til at fungere med Applied Biosystems 384-brønds realtids-PCR-systemer og termiske cyklere
  • Matteret for at minimere interfererende fluorescens fra brønde i cyklusblokken
  • Screenet for at fjerne autofluorescerende plader
  • Unikt design skaber en barriere mod den omgivende luft for at sikre ensartet temperatur fra brønd til brønd
  • Hver reaktionsplade har en unik serielabel med otte tegn (stregkode), der kan læses af både bruger og maskine for at forhindre sporingsfejl
  • Platform: 3130-genetisk analysator, 3130xl-genetisk analysator, 3500-Dx-genetisk analysator, 3500-genetisk analysator, 3500xL-Dx-genetisk analysator, 3500xL-genetisk analysator, 3730-dna-analysator, 3730xl-dna-analysator, 7900HT-system, GeneAmp™ 9700, QuantSt
PCR, PCR& PCR i realtid, PCR i realtid (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Indhold og opbevaring Indeholder 50 plader.
Kan opbevares ved stuetemperatur. Under passende opbevaringsforhold kan plader opbevares på ubestemt tid.
Emballage 50 plader
Produktlinje MicroAmp
Farve Optisk
Produkttype Mikroplade
Til brug med (udstyr) Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator
Nederdel stil Med krave
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 40μ l
Antal Wells 384
Inkluderer 50 plader
Mængde 50 plader
Reaktionshastighed Hurtig eller standard