Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 12-Cap Strip Artikelnummer.: 10498444
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 12-Cap Strip
Artikelnummer. p-4926357 Shop alle Applied Biosystems produkter
Diverse, 200 strimler, Termiske cyklere, Hver
Farve:
Diverse
Mængde:
1000 strimler (5 pk./200)
200 strimler
Til brug med (udstyr):
Termiske cyklere
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Artikelnummer. 10498444
Brand: Applied Biosystems™ N8010534
Freedom of Expression
Brug rabatkode 24076 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at passe på MicroAmp reaktionsrør, rørstrimler og 96-brøndsplader
MicroAmp™ Cap Strips har en hvælvet profil og er velegnede til end-point PCR. 12-hætte strimler fås i klar eller et assorteret sæt af rød, orange, blå og grøn.
  • Vil ikke forstyrre prøvelæsningen
  • Giver tæt forsegling for at minimere fordampning
  • Let at påføre og fjerne
Minimerer fordampning
  • Bruge MicroAmp Caps Strips for at forsegle rør og reducere muligheden for kontaminering i prøvebrønde og hjælpe med at sikre pålidelige resultater
  • Nem at bruge
  • Bruge MicroAmp Hætteinstallationsværktøj (sælges separat) til at skubbe hætterne ned og danne tæt forsegling
  • Når du er klar, skal du blot fjerne hætterne ved hjælp af tapperne i enden
  • Farvet til nem organisering
  • Fås i forskellige farver for at hjælpe med at spore rør under analyseforberedelse
Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
PCR, PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/Rnase fri
Farve Diverse
Mængde 200 strimler
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Produktlinje MicroAmp™
Materiale Polypropylen
Indhold og opbevaring Indeholder 200 MicroAmp™ 12-Cap-strimler, klare. Opbevares ved stuetemperatur.
Reaktionshastighed Standard
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Lukketype Hvælvet kasket
Antal Wells 96
Format 200 Strip Caps
Produkttype 12-Strip Cap
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerI4314Q322 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/06/2025 Artikelnummer
PartinummerI5013Q215 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/02/2025 Artikelnummer
PartinummerI2013Q213 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/02/2025 Artikelnummer
PartinummerI5013Q211 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/02/2025 Artikelnummer
PartinummerI5013Q213 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/02/2025 Artikelnummer
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific
    Let your genes speak volumes with qPCR master mixes made for high-stakes science.
    Promo Code: 24076
    Expires2025-12-31
  • Multiple Manufacturers
    Every lab holds its own mysteries. What will you uncover? Step closer, search out your essentials, and discover how curiosity can lead to incredible savings.
    Promo Code: 24110
    Expires2025-12-19
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 12-Cap Strip >