Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 12-Cap Strip, assorterede farver
Artikelnummer. 10156774 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
200 strimler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10156774
Brand: Applied Biosystems™ N8010834
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at passe på MicroAmp reaktionsrør, rørstrimler og 96-brøndsplader
MicroAmp™ Cap Strips har en hvælvet profil og er velegnede til end-point PCR. 12-hætte strimler fås i klar eller et assorteret sæt af rød, orange, blå og grøn.
  • Vil ikke forstyrre prøvelæsningen
  • Giver tæt forsegling for at minimere fordampning
  • Let at påføre og fjerne
Minimerer fordampning
  • Bruge MicroAmp Caps Strips for at forsegle rør og reducere muligheden for kontaminering i prøvebrønde og hjælpe med at sikre pålidelige resultater
  • Nem at bruge
  • Bruge MicroAmp Hætteinstallationsværktøj (sælges separat) til at skubbe hætterne ned og danne tæt forsegling
  • Når du er klar, skal du blot fjerne hætterne ved hjælp af tapperne i enden
  • Farvet til nem organisering
  • Fås i forskellige farver for at hjælpe med at spore rør under analyseforberedelse
Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
PCR, PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/Rnase fri
Farve Diverse
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 200 strimler
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Produktlinje MicroAmp
Materiale Polypropylen
Indhold og opbevaring Indeholder 200 MicroAmp™ 12-Cap-strimler, assorterede farver. Opbevares ved stuetemperatur.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Lukketype Hvælvet kasket
Antal Wells 96
Format 200 Strip Caps
Produkttype 12-Strip Cap