Få mere at vide
Aposcopolamine, TRC
Artikelnummer. 30137903
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137903 25 mg
17959939 5 mg
18070520 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137903 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA72900025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 535-26-2
Molekylær formel C17 H19 N O3
Molekylvægt (g/mol) 285.34
Synonym Benzeneacetic acid, α-methylene-, (1α,2β,4β,5α,7β)-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester, 1αH,5αH-Tropan-3α-ol, 6β,7β-epoxy-, atropate (ester) (8CI), Aposcopolamine (6CI,7CI), Benzeneacetic acid, α-methylene-, 9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester, (1α,2β,4β,5α,7β)-, 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, benzeneacetic acid deriv., Apohyoscine, Aposcopolamin, (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl 2-phenylprop-2-enoate, Hyoscine Hydrobromide Imp. C (EP)
IUPAC navn (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl 2-Phenylprop-2-enoate
SMIL CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)C(=C)c4ccccc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo(3.3.1.02,4)non-7-yl 2-Phenylprop-2-enoate (Apohyoscine)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19NO3/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)17(19)20-12-8-13-15-16(21-15)14(9-12)18(13)2/h3-7,12-16H,1,8-9H2,2H3/t12-,13-,14+,15-,16+
Formel vægt 285.1365
Procent renhed >95%