missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Apalutamide, MedChemExpress
Beskrivelse
Apalutamide (ARN-509) is a potent and competitive androgen receptor (AR) antagonist, binding AR with an IC50 of 16 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Apalutamide |
| CAS | 956104-40-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H15F4N5O2S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | ARN-509 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (104.73 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC)C1=CC=C(N(C(N(C2=CC(C(F)(F)F)=C(C#N)N=C2)C3=O)=S)C43CCC4)C=C1F |
| Molekylvægt (g/mol) | 477.43 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?