Få mere at vide
AP1867, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465626
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16465626 100 mg 100mg
16431097 50 mg -
16424838 10 mg -
16407587 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16465626 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY114434
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress AP1867 is a synthetic FKBP12F36V-directed ligand.
AP1867 is a synthetic FKBP12F36V-directed ligand.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AP1867
CAS 195514-23-9
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C38H47NO11
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (180.17 mM)
SMIL COC1=CC=C(CC[C@@H](OC([C@@H]2CCCCN2C([C@H](C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)CC)=O)=O)C4=CC=CC(OCC(O)=O)=C4)C=C1OC
Molekylvægt (g/mol) 693.78
Formel vægt 693.78
Procent renhed 98.29%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death