missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
AP-III-a4 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
AP-III-a4 (ENOblock) hydrochloride is a nonsubstrate analogue enolase inhibitor with an IC50 of 0.576 uM. AP-III-a4 hydrochloride can be used for the research of cancer and diabetic.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AP-III-a4 hydrochloride |
| CAS | 2070014-95-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C31H44ClFN8O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | ENOblock hydrochloride |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 53 mg/mL (83.97 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | FC1=CC=C(CNC2=NC(NCC3CCCCC3)=NC(NC4=CC=C(CC(NCCOCCOCCN)=O)C=C4)=N2)C=C1.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 631.18 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?