Få mere at vide
Invitrogen™ AP Enhancer løsning
Artikelnummer. 15902334
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. 15902334
Brand: Invitrogen™ QVT0508
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
AP Enhancer Solution, 10 mL er en vandig bufferopløsning og en individuel komponent af ViewRNA™ ISH Tissue Assay Kits, 2-Plex, 24 assays.
AP Enhancer Solution, 10 mL er en vandig bufferopløsning og en individuel komponent af ViewRNA™ ISH Tissue Assay Kits, 2-Plex, 24 assays. Det er en forstærkeropløsning til alkalisk fosfatase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C
Produkttype AP Enhancer løsning
Mængde 10 mL