missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ AP 18
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18005942
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18005942 10 mg
18003982 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18005942 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3296/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Reversible TRPA1 channel blocker

AP 18 is a reversible TRPA1 channel blocker (IC50 values are 3.1 and 4.5 μM at human and mouse TRPA1 respectively). Blocks cinnamaldehyde-induced but not capsaicin-induced nociception and reverses mechanical hyperalgesia in vivo. Also blocks TRPA1 pore dilation (IC50 = 10.3 μM for the inhibition of Yo-Pro uptake).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 55224-94-7
Molekylær formel C11H12ClNO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AP 18
Mængde 10 mg
Formel vægt 209.67
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 209.673
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.