accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ClNHOCH3(E/Z)(E/Z)

CAS RN 55224-94-7

IUPAC Navn: N-[4-(4-chlorophenyl)-3-methylbut-3-en-2-ylidene]hydroxylamine
Synonymer: N-[4-(4-chlorophenyl)-3-methylbut-3-en-2-ylidene]hydroxylamine
Molekylvægt (g/mol): 209.67
Molekylformel: C11H12ClNO
InChi Key: MHTJEUOFLVQMCL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(C)=NO

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater