Få mere at vide
Antimony shot, 6.35mm (0.25in) & down, 99% (metals basis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Antimony |
Farve | Sølv til grå |
Udseende | Silver Gray shot |
Mængde | 500 g |
Lugt | Odorless |
Analyseprocentområde | 99% (Metals basis) |
Form | Shot |
IUPAC navn | antimon |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
N04I013 | Analysecertifikat | 06/11/2023 | 045090.36,045090.22,045090.A1,045095.36 |
Y09E041 | Analysecertifikat | 20/10/2023 | 045095.22,045095.A1,045095.36 |
J23S041 | Analysecertifikat | 22/11/2021 | 045095.22,045095.A1,045096.22,045095.36 |
S16D018 | Analysecertifikat | 22/11/2021 | 045095.22,045095.A1,045096.22,045095.36 |
W23H026 | Analysecertifikat | 22/11/2021 | 045095.22,045095.A1,045096.22,045095.36 |