Få mere at vide
Antimony powder, -200 mesh, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11351138
Mængde:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11351138
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010099.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-36-0
Molekylær formel Sb
Molekylvægt (g/mol) 121.76
MDL nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI nøgle WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMIL [Sb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony powder
Farve Grå
Mængde 500 g
Maskestørrelse −200 Mesh
Lugt Odorless
Form Pulver
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2871
IUPAC navn antimon
Procent renhed 99.5%
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.