Få mere at vide
Antimony(III) telluride, 99.999% (metals basis) Artikelnummer.: 11303358
Antimony(III) telluride, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11303358
50 g, 50g
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11303358
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036282.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
For vacuum deposition. Activator in glass industry. Paints and Adhesives industries. Pigments, Ceramic frites. As semiconductor material, it has a large thermoelectric effect and is therefore used in solid state refrigerators. | CAS: 1327-50-0 | Sb2Te3 | 626.32 g/mol
Til vakuumaflejring. Aktivator i glasindustrien. Malings- og klæbemiddelindustrien. Pigmenter, keramiske frites. Som halvledermateriale har det en stor termoelektrisk effekt og bruges derfor i solid state-køleskabe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1327-50-0
Molekylær formel Sb2Te3
Molekylvægt (g/mol) 626.32
MDL nummer MFCD00016320
InChI nøgle BPDQXJZWVBPDSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony telluride, tellanylidenestibanyl tellanyl stibanetellone, antimon iii tellurid, antimony iii telluride, antimony telluride,, antimony iii telluride, beads, antimony iii telluride, powder,-325 mesh trace metals basisVis mereVis mindre
PubChem CID 6369653
IUPAC navn tellanylidenantimon; tellur
SMIL [Sb]=[Te].[Sb]=[Te].[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) telluride
Smeltepunkt 629°C
Fysisk form Lump
Mængde 50 g
FN nummer UN1549
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 626.3
Procent renhed 99.999%
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 6.5
Tæthed 6.5
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerQ30L053 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer036282.18,036282.09
Partinummer10251140 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/08/2024 Artikelnummer036282.18,036282.09
PartinummerZ21H019 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer036282.18,036282.09
PartinummerZ11G046 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/12/2021 Artikelnummer036282.18,036282.09
PartinummerD11Z014 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer036282.18,036282.09
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Antimony(III) telluride, 99.999% (metals basis) >