Få mere at vide
Antimon(III) tellurid, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11313358
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313358 10 g 10g
11303358 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11313358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036282.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til vakuumdeponering. Aktivator i glasindustrien. Malings- og klæbemiddelindustrien. Pigmenter, keramiske fritter. Som halvledermateriale har det en stor termoelektrisk effekt og bruges derfor i faststofkøleskabe. | CAS: 1327-50-0 | Sb2Te3 | 626,32 g/mol
Til vakuumaflejring. Aktivator i glasindustrien. Malings- og klæbemiddelindustrien. Pigmenter, keramiske frites. Som halvledermateriale har det en stor termoelektrisk effekt og bruges derfor i solid state-køleskabe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1327-50-0
Molekylær formel Sb2Te3
Molekylvægt (g/mol) 626.32
MDL nummer MFCD00016320
InChI nøgle BPDQXJZWVBPDSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony telluride, tellanylidenestibanyl tellanyl stibanetellone, antimon iii tellurid, antimony iii telluride, antimony telluride,, antimony iii telluride, beads, antimony iii telluride, powder,-325 mesh trace metals basis
PubChem CID 6369653
IUPAC navn tellanylidenantimon; tellur
SMIL [Sb]=[Te].[Sb]=[Te].[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) telluride
Smeltepunkt 629 °C
Fysisk form Lump
Mængde 10 g
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 6.5
Tæthed 6.5
FN nummer UN1549
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 626.3
Procent renhed 99.999%