Få mere at vide
Antimon(III)selenid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11322228
Antimon(III)selenid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322228
25 g, 25g
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11322228
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013130.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1315-05-5
Det bruges til at forberede store zintl ion, det er nu aktivt udforsket for tyndfilm solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1315-05-5
MDL nummer MFCD00016319
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) selenide
Smeltepunkt 611°C
Fysisk form Pieces
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Merck Index 14,712
Opløselighedsinformation Very slightly soluble in water
Formel vægt 480.38
Procent renhed 99.999%
Følsomhed Moisture sensitive
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerP03L031 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/03/2025 Artikelnummer013130.06,013130.14
PartinummerY08K020 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/12/2024 Artikelnummer013130.06,013130.14
PartinummerY01K025 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/12/2024 Artikelnummer013130.06,013130.14
PartinummerX30K005 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/11/2024 Artikelnummer013130.06,013130.14
PartinummerW13K044 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/09/2024 Artikelnummer013130.06,013130.14
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Antimon(III)selenid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals >