Få mere at vide
Antimon(III)selenid, 99,999% (metalbaseret)
Artikelnummer. 11332228
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332228 5 g 5g
11322228 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11332228 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013130.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Add to basket
CAS: 1315-05-5
Det bruges til at forberede store zintl ion, det er nu aktivt udforsket for tyndfilm solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1315-05-5
MDL nummer MFCD00016319
Specifications
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) selenide
Smeltepunkt 611 °C
Fysisk form Brikker
Mængde 5 g
Følsomhed Fugtfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Merck Index 14,712
Opløselighedsinformation Meget let opløseligt i vand
Formel vægt 480.38
Procent renhed 99.999%