Få mere at vide
Gibco™ Antistof-udtrykkende positiv kontrolvektor
Artikelnummer. 13267669 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 hætteglas, 5 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13267669 1 hætteglas, 5 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 13267669 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A14662
 Begrænset vare
På lager
Antistof-udtrykkende positiv kontrolvektor
Den antistofudtrykkende positive kontrolvektor er en pattedyrsekspressionskontrol, der udtrykker et komplet kanin-IgG i fuld længde. Det kan bruges som en positiv ekspressionskontrol for forbigående ekspressionssystemer såsom Expi293™ Expression System, den FreeStyle™ 293 Expression System og FreeStyle™ MAKS CHO Udtrykssystem.
  • Udtrykker kanin IgG kl∼ 250 mg/L i Expi293™ Udtrykssystem
  • Indeholder tilstrækkeligt materiale til transfektion af op til 150 ml suspensionskultur i Expi293™ og FreeStyle™ systemer
  • Der er tilvejebragt protokoller til at kvantificere kanin-IgG-ekspression fra den positive kontrolvektor
    . Den antistofudtrykkende positive kontrolvektor indeholder en optimeret blanding af gener for tung kæde og let kæde af IgG. Denne kontrol er inkluderet i Expi293™ Udtrykssystemsæt .
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
    Leveringstype Transfektion
    Promotor CMV
    Produkttype Pattedyrs udtryksvektor
    Udvælgelsesagent (eukaryot) Geneticin™ (G-418)
    Indhold og opbevaring 150μ g ved 1 mg/ml
    Opbevares ved 2-°8 C eller langtidsopbevaring ved -20 °C.
    Plasmid Plasmid med høj kopieringsgrad
    Udvælgelsesmarkør Promoter SV40 Promoter
    Protein tag Umærket
    Mængde 1 hætteglas, 5 reaktioner
    Vektor pcDNA
    Til brug med (applikation) Proteinproduktion, konstitutivt udtryk