Få mere at vide
Gibco™ Anti-klumpningsmiddel
Artikelnummer. 15234475 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
20 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
20ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15234475 100 ml -
11574536 20 ml 20ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15234475 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 0010057DG
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anti-klumpningsmiddel
GIBCO™ Anti-Clumping Agent is a concentrated liquid reagent that reduces cell clumping to assist in attaining higher viable cell densities in suspension culture. Anti-Clumping Agent is a gentle, animal origin-free, chemically defined formulation that contains no proteins, enzymes, hydrolysates, or components of unknown composition.
GIBCO™ Anti-klumpningsmiddel er et koncentreret flydende reagens, der reducerer celleklumpning for at hjælpe med at opnå højere levedygtige celletætheder i suspensionskultur. Anti-klumpningsmiddel er en blid, animalsk oprindelsesfri, kemisk defineret formulering, der ikke indeholder proteiner, enzymer, hydrolysater eller komponenter med ukendt sammensætning.
  • Reduceret celleklumpning i suspensionskultur
  • Højere levedygtige celletætheder
  • Komponenter uden animalsk oprindelse og kemisk definerede
  • Praktisk emballage med en større størrelse nu tilgængelig
  • Tilpasning tilgængelig til at konfigurere pakning
    og levering Enkel og blid celledissociation
    Cellelinjer tilpasset suspensionskultur kan vende tilbage til en mere klæbende eller aggregeret klumpningstilstand. Når dette sker, kan dyrkningstilstanden forbedres væsentligt ved at tilføje et skånsomt reagens for at reducere sammenklumpning og adhæsion i stedet for de barske enzymer, der ofte findes i celledissociationsprodukter. Anti-klumpningsmiddel er en enkel, blid, koncentreret opløsning, som, når den tilsættes til dyrkningsmediet (normalt titreret mellem en 1:100 og 1:1000 fortynding), kan reducere celleklumpning betydeligt.
    Reduceret sammenklumpning, øget levedygtighed, forbedret proteinekspression
    Reduceret celleklumpning opnået ved brug af anti-klumpningsmiddel er illustreret nedenfor (fig. 1). Se også data, der viser forbedret levedygtig celletæthed (fig. 2). Højere levedygtig celletæthed bidrager til stabilisering af dyrkningsbetingelser for bedre proteinudbytte.
    Til egentlig celledissociation anbefaler vi vores animalske oprindelsesfri TrypLE™ produkter .
    Brug anti-klumpningsmiddel efter transfektion
    Anti-klumpningsmiddel anbefales ikke under alle suspensionscellekulturforhold. For eksempel, når du opretter en cellelinje ved hjælp af lipid-kationisk transfektion, kan Anti-Clumping Agent forstyrre transfektionsprocessen, så i dette tilfælde anbefaler vi, at Anti-Clumping Agent bruges efter transfektion.
    Animalsk oprindelsesfri og kemisk definerede komponenter
    Fordi anti-klumpningsmiddel er fremstillet med kun animalsk oprindelse frie og kemisk definerede komponenter, kan du være sikker på, at risikoen for at tilføje utilsigtede midler til dit dyrkningssystem er minimeret. At undgå tilsætningsstoffer i dit system, som ikke er veldefinerede, kan føre til mere robuste resultater fra batch til batch.
    Praktisk og tilpasselig emballage
    Tidligere var anti-klumpningsmiddel kun tilgængelig i en 20 ml flaske. Men den er nu tilgængelig i en mere økonomisk og bekvem 100 ml flaske. For endnu større emballage kan du tilpasse dette produkt ved at klikke på linket ''Tilpas dette produkt'' under knappen ''Tilføj til kurv'' ovenfor eller ved at sende en e-mail til os på CustomMedia@lifetech.com .
    Yderligere oplysninger og support
    Læs venligst nedenstående manualer og protokoller for yderligere oplysninger om vellykket brug af dette produkt. Ret eventuelle ubesvarede spørgsmål til vores tekniske servicegruppe .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 til 8 °C
Cellelinje CHO, insektceller, 293 (HEK)
Celletype Pattedyrceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Kultur Type Suspensionscellekultur
Form Væske
Produkttype Anti-klumpningsreagens
Format Flaske(r)
Produktlinje Gibco
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kilde Fri for animalsk oprindelse