Description
GIBCO™ Anti-Klumpningsmiddel er et koncentreret flydende reagens, der reducerer celleklumpning for at hjælpe med at opnå højere levedygtige celletætheder i suspensionskultur. Anti-Klumpningsmiddel er en mild, dyreoprindelsesfri, kemisk defineret formulering, som ikke indeholder proteiner, enzymer, hydrolysater eller komponenter af ukendt sammensætning.
- Reduceret celleklumpning i suspensionskultur
- Højere levedygtige celletætheder
- Animalsk oprindelsesfrie og kemisk definerede komponenter
- Bekvem emballage med større størrelse er nu tilgængelig
- Tilpasning tilgængelig for at konfigurere pakning og levering
Simpel og blid celledissociation
Cellelinjer tilpasset til suspensionskultur kan vende tilbage til en mere adhæret eller samlet 'klumpende' tilstand. Når dette sker, kan kulturtilstanden forbedres betydeligt ved at tilsætte et mildt reagens for at reducere klumpning og adhæsion i stedet for de hårde enzymer, der ofte findes i celledissociationsprodukter. Anti-Klumpningsmiddel er en simpel, mild, koncentreret opløsning, som, når den tilsættes kulturmediet (normalt titreret mellem 1:100 og 1:1000 fortynding), kan reducere celleklumpning betydeligt.
Reduceret klumpdannelse, øget levedygtighed, forbedret proteinekspression
Reduceret celleklumpdannelse opnået ved brug af anti-klumpningsmiddel er illustreret nedenfor (Fig. 1). Se også dataene, der demonstrerer forbedret levedygtig celletæthed (Figur 2). Højere levedygtig celletæthed bidrager til stabilisering af kulturbetingelser for bedre proteinudbytte.
For egentlig celledissociation anbefaler vi vores produkter uden TrypLE™ animalsk oprindelse.
Brug anti-klumpningsmiddel efter transfektion
Anti-klumpningsmiddel anbefales ikke i alle suspensionscellekulturforhold. For eksempel kan anti-klumpningsmiddel, når man skaber en cellelinje ved hjælp af lipid-kationisk transfektion, forstyrre transfektionsprocessen, så i dette tilfælde anbefaler vi, at anti-klumpningsmiddel anvendes efter transfektion.
Animalsk oprindelsesfri og kemisk definerede komponenter
Da anti-klumpningsmiddel kun består af animalsk oprindelsesfrie og kemisk definerede komponenter, kan du være sikker på, at risikoen for at tilsætte tilsætningsstoffer til dit kultursystem minimeres. At undgå tilsætningsstoffer i dit system, som ikke er veldefinerede, kan føre til mere robuste resultater fra batch til batch.
Bekvem og tilpasselig emballage
Tidligere var Anti-Klumpemiddel kun tilgængeligt i en 20 ml flaske. Men nu fås det i en mere økonomisk og praktisk 100 ml flaske. For endnu større emballage kan du tilpasse dette produkt ved at klikke på linket 'Tilpas dette produkt' under knappen 'Læg i kurv' ovenfor eller ved at sende os en e-mail på CustomMedia@lifetech.com.
Yderligere information og støtte
Læs venligst de nedenstående manualer og protokoller for yderligere information om vellykket brug af dette produkt. Stil eventuelle ubesvarede spørgsmål til vores tekniske servicegruppe.
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 til 8 °C |
| Cellelinje | CHO, insektceller, 293 (HEK) |
| Celletype | Pattedyrceller |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri |
| Kultur Type | Suspensionscellekultur |
| Form | Væske |
| Produkttype | Anti-klumpningsreagens |
| Format | Flaske(r) |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 20 ml |
| Show More |