Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig 0,44g/100g i alkohol (25 °C), 2,25 tommer, kogende alkohol; 0,11 g/100 g i ether (25 °C); 0,61 g/100 g i kloroform (20 °C); 0,26 g/100 g i, benzen (20 °C); 0,30 g/100 g i toluen (25°
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.